Print…
2-Chloroethyldimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D141208-100G D141208-500G D141208-5G
SIALD141208-100GEA 45.9 EUR
SIALD141208-100G SIALD141208-500G SIALD141208-5G
2-Chloroethyldimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Fórmula: C₄H₁₁Cl₂N
Peso Molecular: 144.04 g/mol
Número MDL : MFCD00012516
Número CAS: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III