Print…
Brij® 35 30% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B4184-1L B4184-100ML B4184-10ML B4184-1GAL
SIALB4184-1LEA 326 EUR
SIALB4184-1L SIALB4184-100ML SIALB4184-10ML SIALB4184-1GAL
Brij® 35 30% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Fórmula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Número MDL : MFCD00080891
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6