Print…
Ammonium pentaborate octahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
A4505-2.5KG A4505-500G
SIALA4505-2.5KGEA 203 EUR
SIALA4505-2.5KG SIALA4505-500G
Ammonium pentaborate octahydrate, Sigma-Aldrich®
Ammonium pentaborate octahydrate
Fórmula: H₄B₅NO₈·8H₂O
Número MDL : MFCD00135839
Número CAS: 12046-03-6
EINECS: 234-521-1