Ammonium pentaborate octahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
A4505-2.5KG
A4505-500G
SIALA4505-2.5KGEA
203
EUR
SIALA4505-2.5KG
SIALA4505-500G
Ammonium pentaborate octahydrate, Sigma-Aldrich®
Ammonium pentaborate octahydrate
Fórmula:
H₄B₅NO₈·8H₂O |
Número MDL :
MFCD00135839 Número CAS: 12046-03-6 EINECS: 234-521-1 |