Print…
Triethyloxonium tetrafluoroborate estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: em éter
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
90520-100G 90520-25G
SIAL90520-100GEA 446 EUR
SIAL90520-100G SIAL90520-25G
Triethyloxonium tetrafluoroborate estabilizada, Sigma-Aldrich®
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₆H₁₅BF₄O
Peso Molecular: 189.99 g/mol
Número MDL : MFCD00044423
Número CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1