Print…
Ciclohexano ≥99.5%, PESTINORM® para análises de resíduos pesticidas
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83658.320EA 87 EUR
83658.320 83658.290 83658.400
Ciclohexano ≥99.5%, PESTINORM® para análises de resíduos pesticidas
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %
Análise de pesticidas (lindano / ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l