Print…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
80077-1G-F 80077-5G-F
SIAL80077-1G-FEA 40 EUR
SIAL80077-1G-F SIAL80077-5G-F
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₃F₃N₂
Número MDL : MFCD00040765
Número CAS: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3