Print…
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
73261-50G 73261-5G
SIAL73261-50GEA 374 EUR
SIAL73261-50G SIAL73261-5G
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Fórmula: C₁₀H₁₆BF₄N
Peso Molecular: 237.05 g/mol
Número MDL : MFCD03095460
Número CAS: 343952-33-0