Print…
2-Formyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
662933-1G 662933-5G
SIAL662933-1GEA 120 EUR
SIAL662933-1G SIAL662933-5G
2-Formyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Formyl-6-methoxypyridine
Fórmula: C₇H₇NO₂
Número MDL : MFCD05664030
Número CAS: 54221-96-4