2-Bromo-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
596280-1G
596280-25G
596280-5G
SIAL596280-1GEA
38.4
EUR
SIAL596280-1G
SIAL596280-25G
SIAL596280-5G
2-Bromo-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-formylpyridine
Fórmula:
C₆H₄BrNO |
Número MDL :
MFCD04115419 Número CAS: 149806-06-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...