Print…
Chloro(diethyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
573949-1G 573949-5G
SIAL573949-1GEA 136 EUR
SIAL573949-1G SIAL573949-5G
Chloro(diethyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chloro(diethyl)phosphine
Fórmula: C₄H₁₀ClP
Número MDL : MFCD00013621
Número CAS: 686-69-1
EINECS: 211-689-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I