Print…
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
544094-25G 544094-5G
SIAL544094-25GEA 226 EUR
SIAL544094-25G SIAL544094-5G
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio, Sigma-Aldrich®
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio
Fórmula: C₂F₆LiNO₄S₂
Número MDL : MFCD00210017
Número CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8,II