Print…
Calcium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
515892-10G 515892-50G
SIAL515892-10GEA 133 EUR
SIAL515892-10G SIAL515892-50G
Calcium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Calcium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂CaF₆O₆S₂
Número MDL : MFCD00143911
Número CAS: 55120-75-7