Print…
1-Boc-4-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
495484-25G 495484-5G
SIAL495484-25GEA 168 EUR
SIAL495484-25G SIAL495484-5G
1-Boc-4-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Número MDL : MFCD01075174
Número CAS: 109384-19-2