Print…
4-Picolyl bromide hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
491748-25G 491748-5G
SIAL491748-25GEA 356 EUR
SIAL491748-25G SIAL491748-5G
4-Picolyl bromide hydrobromide, Sigma-Aldrich®
4-Picolyl bromide hydrobromide
Fórmula: C₆H₇Br₂N
Peso Molecular: 252.94 g/mol
Número MDL : MFCD01863545
Número CAS: 73870-24-3