Print…
2-Picolyl bromide hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
491047-25G 491047-5G
SIAL491047-25GEA 310 EUR
SIAL491047-25G SIAL491047-5G
2-Picolyl bromide hydrobromide, Sigma-Aldrich®
2-Picolyl bromide hydrobromide
Fórmula: C₆H₇Br₂N
Peso Molecular: 252.94 g/mol
Número MDL : MFCD01863544
Número CAS: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8 II