Print…
2-Fenoxietanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
MQ200
484318-18L 484318-1L
SIAL484318-18LEA 951 EUR
SIAL484318-18L SIAL484318-1L
2-Fenoxietanol, Sigma-Aldrich®
2-Fenoxietanol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: 13
Densidade: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002857
Número CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM