Print…
Lithium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
481548-25G 481548-5G
SIAL481548-25GEA 268 EUR
SIAL481548-25G SIAL481548-5G
Lithium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Lithium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CF₃LiO₃S
Número MDL : MFCD00013227
Número CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5