Print…
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
449504-10G 449504-50G
SIAL449504-10GEA 114 EUR
SIAL449504-10G SIAL449504-50G
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio, Sigma-Aldrich®
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio
Fórmula: C₂F₆LiNO₄S₂
Peso Molecular: 287.09 g/mol
Número MDL : MFCD00210017
Número CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8 II