Print…
2-(2-Hexiloxietoxi)etanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
449393-18L 449393-1L 449393-4L
SIAL449393-18LEA 1110 EUR
SIAL449393-18L SIAL449393-1L SIAL449393-4L
2-(2-Hexiloxietoxi)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hexiloxietoxi)etanol
Fórmula: C₁₀H₂₂O₃
Peso Molecular: 190.28 g/mol
Número MDL : MFCD00010703
Número CAS: 112-59-4
EINECS: 203-988-3