Print…
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
432628-250ML 432628-50ML
SIAL432628-250MLEA 294 EUR
SIAL432628-250ML SIAL432628-50ML
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Terpineol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Número MDL : MFCD00001557
Número CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6