Print…
Ethyl vinyl ether estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de potássio
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
422177-1L 422177-250ML
SIAL422177-1LEA 149 EUR
SIAL422177-1L SIAL422177-250ML
Ethyl vinyl ether estabilizada, Sigma-Aldrich®
Ethyl vinyl ether
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Número MDL : MFCD00009248
Número CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3 I