Print…
Hidróxido de sódio concentrado para diluição em 2L, 1 M NaOH (1N) solução volumétrica padrão, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
38212-1EA 38212-6X1EA
38212-1EAEA 95.46 EUR
38212-1EA 38212-6X1EA
Hidróxido de sódio concentrado para diluição em 2L, 1 M NaOH (1N) solução volumétrica padrão, Fluka™
Hidróxido de sódio
Concentrate for 2L standard solution
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.350 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective