Print…
Triphenylphosphine dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
378755-100G 378755-25G
SIAL378755-100GEA 206 EUR
SIAL378755-100G SIAL378755-25G
Triphenylphosphine dichloride, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine dichloride
Fórmula: C₁₈H₁₅Cl₂P
Número MDL : MFCD00010359
Número CAS: 2526-64-9
UN: 3261
ADR: 8,II