1-Acetylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
359513-25G
359513-5G
SIAL359513-25GEA
213
EUR
SIAL359513-25G
SIAL359513-5G
1-Acetylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpiperazine
Fórmula:
C₆H₁₂N₂O |
Número MDL :
MFCD00058676 Número CAS: 13889-98-0 EINECS: 237-659-0 |