Print…
Hidróxido de sódio 0.5 M NaOH (0.5N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
35257-1LEA 36.43 EUR
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
Hidróxido de sódio 0.5 M NaOH (0.5N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: >100 °C (1,013 hPa)
Densidade: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective