Print…
Hidróxido de sódio 1 M NaOH (1N) em solução aquosa Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
35256-5LEA 135.76 EUR
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
Hidróxido de sódio 1 M NaOH (1N) em solução aquosa Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective