Print…
Magnesium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
337986-25G 337986-5G
SIAL337986-25GEA 201 EUR
SIAL337986-25G SIAL337986-5G
Magnesium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Magnesium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂F₆MgO₆S₂
Número MDL : MFCD00042601
Número CAS: 60871-83-2