Print…
Magnesium ethanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
291846-100G 291846-500G
SIAL291846-100GEA 84.3 EUR
SIAL291846-100G SIAL291846-500G
Magnesium ethanolate, Sigma-Aldrich®
Magnesium ethanolate
Fórmula: C₄H₁₀MgO₂
Peso Molecular: 114.43 g/mol
Número MDL : MFCD00009060
Número CAS: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
UN: 3205
ADR: 4.2 II