Print…
Zinc trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
290068-10G 290068-50G
SIAL290068-10GEA 119 EUR
SIAL290068-10G SIAL290068-50G
Zinc trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Zinc trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂F₆O₆S₂Zn
Número MDL : MFCD00013229
Número CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8,III