Print…
Lithium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
282669-100G 282669-25G
SIAL282669-100GEA 417 EUR
SIAL282669-100G SIAL282669-25G
Lithium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Lithium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CF₃LiO₃S
Número MDL : MFCD00013227
Número CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5