Print…
Triphenylphosphine dibromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
270946-25G 270946-5G
SIAL270946-25GEA 155 EUR
SIAL270946-25G SIAL270946-5G
Triphenylphosphine dibromide, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine dibromide
Fórmula: C₁₈H₁₅Br₂P
Número MDL : MFCD00000054
Número CAS: 1034-39-5
EINECS: 213-855-1
UN: 3261
ADR: 8,II