Print…
Ciclohexano 99, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
23223.290EA 38.5 EUR
23223.290 23223.324 23223.368 23223.461 23223.552
Ciclohexano 99, GPR RECTAPUR®
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Peso Molecular: 84.16 g/mol
Ponto de ebulição: 81
Ponto de Fusão: 7
Densidade: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Boiling point 79 - 81 °C
Density (20/4) 0.778 - 0.779
Free acidity Max. 0.0002 meq/g
Solidification point 5.5 - 6.5 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm