Print…
Methyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-bromopropanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
242373-100G 242373-25G
SIAL242373-100GEA 353 EUR
SIAL242373-100G SIAL242373-25G
Methyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-bromopropionate
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00000250
Número CAS: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5