Print…
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
240931-1G 240931-50G
SIAL240931-1GEA 66.8 EUR
SIAL240931-1G SIAL240931-50G
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Fórmula: C₇H₅NO₃S
Número MDL : MFCD00005866
Número CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0