Print…
Brij® L4 average Mn ~362, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Brij 30, Laureth-4, Brij L4
MQ200
235989-100ML 235989-1L 235989-5ML
SIAL235989-100MLEA 53 EUR
SIAL235989-100ML SIAL235989-1L SIAL235989-5ML
Brij® L4 average Mn ~362, Sigma-Aldrich®
Brij® L4
Fórmula: (C₂₀H₄₂O₅)n
Número MDL : MFCD00043063
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6