Print…
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232238-100G 232238-25G 232238-5G
SIAL232238-100GEA 428 EUR
SIAL232238-100G SIAL232238-25G SIAL232238-5G
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃S
Número MDL : MFCD00013108
Número CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7