Print…
Diethylaluminium chloride 1 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
212806-100ML 212806-800ML
SIAL212806-100MLEA 150 EUR
SIAL212806-100ML SIAL212806-800ML
Diethylaluminium chloride 1 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Diethylaluminium chloride
Fórmula: C₄H₁₀AlCl
Número MDL : MFCD00000459
Número CAS: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3394
ADR: 4.2,I