Print…
Ethyl-3-methylcrotonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
194328-100G 194328-25G
SIAL194328-100GEA 466 EUR
SIAL194328-100G SIAL194328-25G
Ethyl-3-methylcrotonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-methylcrotonate
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00009187
Número CAS: 638-10-8
EINECS: 211-319-1
UN: 3272
ADR: 3,III