Print…
Retinol all trans, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: all-trans-Retinol, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol, Vitamin A alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
17772-1G 17772-250MG
SIAL17772-1GEA 567 EUR
SIAL17772-1G SIAL17772-250MG
Retinol all trans, Sigma-Aldrich®
Retinol all trans
Fórmula: C₂₀H₃₀O
Número MDL : MFCD00001552
Número CAS: 68-26-8
EINECS: 200-683-7