Print…
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
177261-10G 177261-1G 177261-25G
SIAL177261-10GEA 571 EUR
SIAL177261-10G SIAL177261-1G SIAL177261-25G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, Sigma-Aldrich®
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Fórmula: C₃₄H₂₈FeP₂
Peso Molecular: 554.39 g/mol
Número MDL : MFCD00001422
Número CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3