Print…
2-Picolyl chloride hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
162701-25G 162701-100G 162701-5G
SIAL162701-25GEA 188 EUR
SIAL162701-25G SIAL162701-100G SIAL162701-5G
2-Picolyl chloride hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Picolyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₆H₇Cl₂N
Peso Molecular: 164.03 g/mol
Número MDL : MFCD00012811
Número CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8 III