Print…
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
16005-1KG-F 16005-250G-F
SIAL16005-1KG-FEA 190 EUR
SIAL16005-1KG-F SIAL16005-250G-F
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Fórmula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080891
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6