Print…
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
15224-10G-F 15224-50G-F
SIAL15224-10G-FEA 118 EUR
SIAL15224-10G-F SIAL15224-50G-F
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio, Sigma-Aldrich®
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio
Fórmula: C₂F₆LiNO₄S₂
Número MDL : MFCD00210017
Número CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8,II