Print…
D-(-)-Quinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
138622-100G 138622-25G
SIAL138622-100GEA 237 EUR
SIAL138622-100G SIAL138622-25G
D-(-)-Quinic acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Quinic acid
Fórmula: C₇H₁₂O₆
Número MDL : MFCD00003864
Número CAS: 77-95-2
EINECS: 201-072-8