Print…
Pyridinium tribromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
133248-100G 133248-25G 133248-500G
SIAL133248-100GEA 152 EUR
SIAL133248-100G SIAL133248-25G SIAL133248-500G
Pyridinium tribromide, Sigma-Aldrich®
Pyridinium tribromide
Fórmula: C₅H₆Br₃N
Número MDL : MFCD00013223
Número CAS: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN: 3261
ADR: 8,III