Print…
Ethyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 3-bromopropanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
128163-100G 128163-25G
SIAL128163-100GEA 214 EUR
SIAL128163-100G SIAL128163-25G
Ethyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-bromopropionate
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Número MDL : MFCD00000251
Número CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0