Print…
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
113379-25G 113379-5G
SIAL113379-25GEA 367 EUR
SIAL113379-25G SIAL113379-5G
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane
Fórmula: C₈H₁₁ClSi
Número MDL : MFCD00000499
Número CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II