Print…
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
107999-100G 107999-25G
SIAL107999-100GEA 153 EUR
SIAL107999-100G SIAL107999-25G
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₉H₁₁ClO₃S
Número MDL : MFCD00000970
Número CAS: 80-41-1
EINECS: 201-277-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III