Print…
2-Bromoterephthalic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41467.0005 8.41467.0025
8.41467.0005EA 98.3 EUR
8.41467.0005 8.41467.0025
2-Bromoterephthalic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromoterephthalic acid
Fórmula: C₈H₅BrO₄
Peso Molecular: 245.03 g/mol
Número MDL : MFCD00002403
Número CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
Encomendar
Melting Point 300 °C
Molar Mass 245.02 g/mol
Synonyms 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
Hill Formula C8H5BrO4