Print…
1-Dodecylpyridinium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
8.20546.0005EA 28.4 EUR
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
1-Dodecylpyridinium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Dodecylpyridinium chloride
Fórmula: C₁₇H₃₀ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011987
Número CAS: 104-74-5
EINECS: 203-232-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility 600 g/l (20°C)
Melting Point 87 - 89 °C
Flash Point 160 °C
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C